Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Estas puntas de pipeta tienen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
23.00€ - 94.90€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 20 μL |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (métrico) | 48,3 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16623842
![]() |
Labcon™
1011-260-000-9 |
No estéril | Recarga | 1056 Puntas/Recarga, 10 Recargas/Cajas de cartón |
45.40€
paquete de 1056 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16633842
![]() |
Labcon™
1011-265-000-9 |
Estéril | Recarga | 1056 Puntas/Recarga, 10 Recargas/Cajas de cartón |
61.00€
paquete de 1056 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16643842
![]() |
Labcon™
1011-800-000-9 |
No estéril | En bolsa | 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja |
37.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16653842
![]() |
Labcon™
1011-960-006-9 |
No estéril | Gradilla, 96 | 960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs. |
60.53€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16663842
![]() |
Labcon™
1011-965-006-9 |
Estéril | Gradilla, 96 | 960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs. |
94.90€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17517776
|
Labcon™
1011-250-000-9 |
No estéril | Recarga | 480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja |
23.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17527776
|
Labcon™
1011-700-006-9 |
No estéril | Rack apilado | 960 puntas/gradilla, 10 paquetes/caja |
55.27€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17537776
|
Labcon™
1011-790-006-9 |
No estéril | Gradilla, 192 | 92 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja |
74.29€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17547776
|
Labcon™
1011-795-006-9 |
Estéril | Gradilla, 192 | 92 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja |
82.44€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
20 μL | |
Transparente | |
48,3 mm | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Punta UltraFina | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
Eclipse™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS