Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Estas puntas de pipeta tienen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
Marca: Labcon™ 1011-800-000-9
35.67 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
20 μL | |
No estéril | |
Autoclavable | |
48,3 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
En bolsa | |
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Pipeta Rainin™ LTS™ | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,9 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFina | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
11Hours
11Minutes
50Seconds
19 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
11Minutes
50Seconds
19