Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marca:  Labcon™ 1026-260-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16653872
  • 37.65€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se adapta a las pipetas más estándar de 200 μl
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
No estéril
Esterilizable en autoclave
49,7 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Gradilla, 96
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
Pipeta de 200 µl
Eclipse™
Sin filtro
Transparente
1,95 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Orificio ancho, punta biselada
No
Resina de polipropileno