Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
21.50€ - 58.70€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 1,95 in |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16653872
|
Labcon™
1026-260-000-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | No estéril |
37.65€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16663872
|
Labcon™
1026-965-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | Estéril |
58.70€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17557786
|
Labcon™
1026-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | En bolsa | No estéril |
21.50€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17567786
|
Labcon™
1026-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Gradilla, 96 | No estéril |
53.85€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fits most standard 200 μL pipettes
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
200 μl | |
Transparente | |
1,95 in | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Orificio ancho, punta biselada | |
Pipeta de 200 µl | |
Eclipse™ |