Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marca:  Labcon™ 1026-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 1.46510kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17567786
  • 53.85€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se adapta a las pipetas más estándar de 200 μl
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
No estéril
Morado
1,95 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Manejo de líquidos
Orificio ancho, punta biselada
Sí
No
Resina de polipropileno
Sin filtro
Transparente
Esterilizable en autoclave
49,7 mm
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Gradilla, 96
960 puntas/paq.
Pipetas de 200 μl
Eclipse™