Learn More
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
31.70€ - 79.50€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1250 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 3,50 in |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16683912
![]() |
Labcon
1045-260-000-9 |
No estéril | Refill |
31.70€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16693912
![]() |
Labcon
1045-265-000-9 |
Estéril | Refill |
39.05€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16603922
![]() |
Labcon
1045-800-000-9 |
No estéril | Bagged |
35.20€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16613922
![]() |
Labcon
1045-960-006-9 |
No estéril | Rack |
68.60€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16623922
![]() |
Labcon
1045-965-006-9 |
Estéril | Rack |
79.50€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17467392
|
Labcon
1045-165-000-9 |
Estéril | En envase individual |
78.34€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Punta de pipeta
- Longitud extendida Eclipse™ FlexTop™
- Se adapta a las micropipetas de 1000 μl y 1250 μl más populares
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1250 μl | |
Transparente | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
No |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine, Flextop, Flextop | |
Universal Fit | |
Resina de polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM