Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta Eclipse™ para pipetas Sartorius™
Estas puntas de pipeta con puntos UltraFine™ se suministran de manera práctica en bolsas, recargas o gradillas resellables.
Marca:  Labcon™ 1044-260-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17527806
  • 42.15€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Puntas de pipeta con longitud ampliada
  • Se adapta a pipetas Sartorius™ de 1200 μl
  • Estéril, se ha sometido a esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
1250 μl
No estéril
Autoclavable
88,9 mm
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Recarga
Sí
Eclipse™
Sin filtro
Transparente
3,5 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Micropipeteo
480 puntas/recarga, 10 recargas/caja
No
Resina de polipropileno