Learn More
Labcon™ Eclipse™ Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
These pipette tips with UltraFine™ points come conveniently packed in resealable bags, refills, or racks.
34.15€ - 66.07€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1250 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 3,5 in |
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17567806
|
Labcon™
1044-965-006-9 |
Gradilla, 96 | Estéril |
66.07€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17557806
|
Labcon™
1044-960-006-9 |
Gradilla, 96 | No estéril |
61.90€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17537806
|
Labcon™
1044-265-000-9 |
Recarga | Estéril |
45.54€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17527806
|
Labcon™
1044-260-000-9 |
Recarga | No estéril |
42.15€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17547806
|
Labcon™
1044-800-000-9 |
En bolsa | No estéril |
34.15€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Extended length pipette tips
- Fits Sartorius™ Proline 1200 μL Pipettes
- Sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
1250 μl | |
Transparente | |
3,5 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Micropipeteo | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Sí | |
Eclipse™ |