Learn More
Labcon™ Eclipse™ Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
These pipette tips with UltraFine™ points come conveniently packed in resealable bags, refills, or racks.
Marca: Labcon™ 1044-265-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Puntas de pipeta con longitud ampliada
- Se adapta a pipetas Sartorius™ de 1200 μl
- Estéril, se ha sometido a esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1250 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Haz electrónico | |
480 puntas/recarga, 10 recargas/caja | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
3,5 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Micropipeteo | |
Recarga | |
Sí | |
Eclipse™ |