Learn More
BTX™ ECM™ 2001+ HV Output Cable
ECM™ 2001+ HV Output Cable for use with BTX™ ECM™ 2001+.
Marca: BTX™ 452057
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su conexión a sistemas de electroporación
Especificaciones
Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas | |
Cables y adaptadores | |
Cable único | |
1,5 m | |
Non-sterile | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |
ECM™ 2001+ | |
ECM 2001+ HV Output Cable, 5 ft | |
5 ft | |
1 Ea. | |
Cable de salida |