Learn More
BTX™ ECM™ 2001+ HV Output Cable
ECM™ 2001+ HV Output Cable for use with BTX™ ECM™ 2001+.
435.00€ - 672.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | ECM™ 2001+ |
Tipo de producto | Cables y adaptadores |
Incluye | Cable único |
Cantidad | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Longitud del cable (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Longitud del cable (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15801947
|
BTX™
452057 |
1,5 m | 5 ft |
435.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15811947
|
BTX™
452058 |
3 m | 10 ft |
672.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- For connection to electroporation generators
Especificaciones
Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica, administración de proteínas | |
Cables y adaptadores | |
1 Ea. | |
Cable de salida |
ECM™ 2001+ | |
Cable único | |
Non-sterile | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |