Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 3.75
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 3.75, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
19.25€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2,98 L |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 176 mm |
Altura (métrico) | 221 mm |
Peso (métrico) | 291 g |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17714854
![]() |
Sharpsguard™
DD474OLR |
Naranja |
19.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17724854
![]() |
Sharpsguard™
DD474YLR |
Amarillo |
19.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Sharpsguard™ eco 3,75 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
2,98 L | |
176 mm | |
221 mm | |
291 g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 3.75