Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 5
GREENER_CHOICE
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco 5, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
16.70€ - 17.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,98 L
Diámetro exterior (métrico) 176 mm
Altura (métrico) 285 mm
Peso (métrico) 338 g
Ver más especificaciones
Products 2
Product Code Brand Color Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Color Price Quantity & Availability  
17744844
GREENER_CHOICE
View Documents
Sharpsguard™
DD471OLR
Naranja
16.70€
cada uno
17754844
GREENER_CHOICE
View Documents
Sharpsguard™
DD471YLR
Amarillo
17.00€
cada uno
Description
Description
  • Sharpsguard™ eco 5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifications
Specifications
3,98 L
176 mm
285 mm
338 g
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 5
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.