missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11266B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas | |
4 x 3 | |
Aluminio | |
Congeladores verticales | |
75 mm (caja) |
Resistente al agua de mar | |
Cajas (12) | |
12 | |
425 x 139 x 320 mm |