missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
111.00€ - 204.00€
Especificaciones
Incluye | Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas |
---|---|
Descripción | Resistente al agua de mar |
Admite | Cajas (12) |
Material | Aluminio |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Product Code | Brand | Admite | matriz, red, conjunto | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Admite | matriz, red, conjunto | Price | Quantity & Availability | ||||
12402540
|
Tenak™
TE11274B |
Cajas (12) | 3 x 4 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12402550
|
Tenak™
TE11288B |
Cajas (20) | 4 x 5 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12422530
|
Tenak™
TE11262B |
Cajas (6) | 2 x 3 |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12422540
|
Tenak™
TE11276B |
Cajas (16) | 4 x 4 |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12442530
|
Tenak™
TE11264B |
Cajas (9) | 3 x 3 |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12442540
|
Tenak™
TE11278B |
Cajas (20) | 5 x 4 |
200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12462530
|
Tenak™
TE11266B |
Cajas (12) | 4 x 3 |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12462540
|
Tenak™
TE11284B |
Cajas (10) | 2 x 5 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482530
|
Tenak™
TE11272B |
Cajas (8) | 2 x 4 |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482540
|
Tenak™
TE11286B |
Cajas (15) | 3 x 5 |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
- Holds is expressed by Height x Dept
Specifications
Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas | |
Cajas (12) | |
Congeladores verticales |
Resistente al agua de mar | |
Aluminio | |
75 mm (caja) |