Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 46/706/0 + 49/503/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17883098
  • 184.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 70°C, 140°C
inmersión parcial
Glass
302 °F
14 °F
14°F to 302°F
± 1.0°C at 35°C
76 mm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Alcohol verde
150 °C
-10°C
De -10 °C a +150 °C
1 °C
1.2 cm