Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
184.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025 UKAS |
---|---|
Longitud (métrico) | 30.5 cm |
Material | Glass |
Relleno del termómetro | Alcohol verde |
Exactitud | ± 1.0°C at 35°C |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Tipo de inmersión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Tipo de inmersión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17843008
|
Brannan™
46/703/0 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | inmersión parcial |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17853008
|
Brannan™
46/706/1 + 49/503/0 |
De -10 °C a +150 °C | inmersión total |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17883088
|
Brannan™
46/700/0 + 49/503/0 |
De -35 °C a +50 °C | inmersión parcial |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17883098
|
Brannan™
46/706/0 + 49/503/0 |
De -10 °C a +150 °C | inmersión parcial |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17873088
|
Brannan™
46/700/1 + 49/503/0 |
De -35 °C a +50 °C | inmersión total |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17893088
|
Brannan™
46/703/1 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | inmersión total |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
ISO 17025 UKAS | |
Glass | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
30.5 cm | |
Alcohol verde | |
1 °C |