Learn More
Fisherbrand™ Contador de sobremesa mecánico
Pulse las teclas de la categoría de células sanguíneas adecuada para realizar un seguimiento de los recuentos. El contador de sobremesa mecánico Fisherbrand™ es una solución económica para el recuento de células sanguíneas, colonias de bacterias y otros tipos de recuentos repetitivos.
Marca: Fisherbrand™ HS5360A
Descripción
- Cada tecla registra hasta 999
- La ventana de total realiza un seguimiento del número total de recorridos realizados en el resto de teclas
- La campana suena cuando el total alcanza las 100 etiquetas de tecla de célula sanguínea
- HS5360A:
- Baso., Eosin., Mono., Linf., Poli. y Total
- Mide 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B:
- Baso, Eosin., Mielo., Juven., Stab., Seg., Linf., Mono. y Total
- Mide 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A:
Especificaciones
Contador mecánico | |
Contador de 6 claves | |
1Each | |
56mm | |
250mm | |
76mm |
Mechanical | |
HS5360A | |
2.2 in. | |
9.8 in. | |
3 in. | |
Etiquetas: Baso., Eosin., Mono., Linf., Poli. y Total |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Contador de sobremesa mecánico > Longitud: 250mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido