Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreo económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos
Marca: Bel-Art™
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La capacidad se indica en cada pala blanca
- La nivelación de la muestra al borde superior plano garantiza un medición de volumen repetible y consistente
- La forma de fondo plano y su peso ligero permiten su uso como navecilla de pesaje
- Las palas de una sola pieza están fabricadas de plástico de poliestireno duradero, de grado FDA y de alto impacto
Especificaciones
Pala | |
Plano | |
83 ml | |
No estéril | |
Blanco | |
Proporciona una medida precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos | |
14,1 x 4,9 x 2,9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1,125 pulg.) | |
1,375 pulg. | |
2,9 cm | |
4¹⁄₁₆ pulg. | |
14,1 cm | |
3,8 cm | |
1¹⁵⁄₁₆ pulg. | |
4,9 cm |
Poliestireno de alto impacto (grado FDA) | |
2,7 oz | |
Sí | |
De una pieza | |
FDA | |
12 | |
1,375 pulg. | |
2,9 cm | |
5⁹⁄₁₆ pulg. | |
1,9 cm (1 x 12 pulg) | |
10,3 cm | |
1¹⁵⁄₁₆ pulg. | |
4,9 cm |