Learn More
Bel-Art™ Palas para muestreo económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos
15.65€ - 26.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Poliestireno de alto impacto (grado FDA) |
Tipo inferior | Plano |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11312184
|
Bel-Art™
|
63 ml | 12,9 x 4,4 x 2,7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ 1¹⁄₁₆ pulg.) |
15.65€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11322184
|
Bel-Art™
|
83 ml | 14,1 x 4,9 x 2,9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1,125 pulg.) |
17.50€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11332184
|
Bel-Art™
F36933-0023 |
125 ml | 15,9 x 5,6 x 3,2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ pulg.) | N/A | |||||
11342184
|
Bel-Art™
|
250 ml | 18,9 x 6,8 x 4,1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1,625 pulg.) |
26.50€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Su capacidad figura en cada pala y la nivelación de la muestra en el borde superior plano garantiza una medición de volumen uniforme y reproducible
- La forma de fondo plano y su peso ligero permiten su uso como navecilla de pesaje
- Estas palas de una pieza están fabricadas con poliestireno de alto impacto blanco y duradero
Especificaciones
Pala | |
Plano | |
No estéril | |
Blanco | |
Proporciona una medida precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos |
Poliestireno de alto impacto (grado FDA) | |
Sí | |
De una pieza | |
FDA | |
12 |