Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos desechables Edge-Rite™
Disfrute de una calidad coherente entre hojas de cuchilla y entre muestras con las hojas de cuchilla para micrótomos desechables Epredia™ Edge-RiteTM.
Marca:  Epredia™ 4280L
Detalles adicionales : Peso : 0.10350kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12729346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Disfrute de una calidad coherente entre hojas de cuchilla y entre muestras con las hojas de cuchilla para micrótomos desechables Thermo Scientific™ Edge-Rite™.
  • Acero de grado quirúrgico
  • Hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con revestimiento especial para aumentar la durabilidad y optimizar la calidad de corte.
Hojas de cuchilla de perfil bajo:
  • Un 20 % más gruesas que las hojas de cuchilla tradicionales para aumentar la estabilidad del borde de la cuchilla, lo que permite un excelente ribeteado y facilita su uso en criostatos.
  • Las hojas de cuchilla son un 5 % más largas, lo que permite más cortes por hoja.
  • Se ajustan a cualquier portacuchillas de perfil bajo.
Especificaciones
Especificaciones
Perfil bajo
Bajo
Acero de grado quirúrgico