Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido eicosanoico, 99 %
26.73€ - 238.19€
CAS 506-30-9
Fórmula molecular C20H40O2
Peso molecular (g/mol) 312.54
Número MDL MFCD00002755
Clave InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nombre IUPAC ácido icosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10714041
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
117720010
1 g Frasco de vidrio
26.73€
1 g
10416730
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
117720100
10 g Frasco de vidrio
128.64€
10 g
10540794
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
117720250
25 g Frasco de vidrio
238.19€
25 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
506-30-9
312.54
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
10467
ácido icosanoico
C20H40O2
MFCD00002755
arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
CHEBI:28822
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Eicosanoic acid
74.0°C to 77.0°C
328.0°C
99%
CH3(CH2)18CO2H
15, 753
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
312.54
CHEBI:28822
99%
506-30-9
Blanco
Auténtico
C20H40O2
MFCD00002755
arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
ácido icosanoico
10467
312.52
Polvo brillante o copos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 208-031-3
Nombre del producto
  • Eicosanoic acid