Learn More
Fisherbrand™ Electronic Crimping Tools, Handheld, Battery
Reduce la fatiga de la mano en comparación con el funcionamiento del encapsulador manual.
945.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15582300
|
Fisherbrand™
11 00 2534 |
11mm Electronic Crimper | N/A | ||||||
Descripción
- Electronic Crimper
- 110 - 240V
- Electronic
- Steel/plastic
- Crimper
- Adjustable
- For Aluminum/Steel caps