Learn More
Tocris Bioscience™ Elinogrel
P2Y12 antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 5316/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elinogrel is a P2Y12 antagonist; exhibits antiplatelet activity.Especificaciones
97% | |
50 mg | |
523.95 |
-20 °C | |
Elinogrel | |
Elinogrel |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido