Learn More
Tocris Bioscience™ Elinogrel
P2Y12 antagonist
213.00€ - 850.00€
Especificaciones
Pureza | 97% |
---|---|
Contenido y almacenamiento | -20 °C |
Tipo de producto | Elinogrel |
Peso molecular | 523.95 |
Inhibidores | Elinogrel |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18770769
|
Tocris Bioscience™
5316/50 |
50 mg |
850.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18766248
|
Tocris Bioscience™
5316/10 |
10 mg |
213.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
P2Y12 antagonist; exhibits antiplatelet activity.Especificaciones
97% | |
Elinogrel | |
Elinogrel |
-20 °C | |
523.95 |
Para uso exclusivo en investigación