Learn More
BD ELISPOT Sets
Sufficient capture antibody, detection antibody, and streptavidin-horseradish peroxidase for 10 x 96 wells
Marca: BD 551491
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
Includes: Anticuerpo de captura sin marcar (formato sin azida/endotoxinas bajas), anticuerpo de detección biotinilado, HRP-estreptavidina, 10 placas ELISPOT, certificado de análisis que proporciona concentraciones óptimas de reactivos específicas para cada lote
Descripción
- Alta sensibilidad
- Análisis de gran rendimiento y de alta resolución
- Se requiere un volumen mínimo de material biológico
- Adecuado para muestras biológicas congeladas/descongeladas
- Compatibilidad con otros ensayos—las células analizadas por kits BD ELISPOT pueden utilizarse para la clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis
Especificaciones
TNF | |
Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP- estreptavidina sin marcar, 10 placas ELISPOT | |
de 4 °C | |
Kit de ELISPOT TNF de ratón |
Ratón | |
10 x 96 pruebas | |
Clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis |