Learn More
BD ELISPOT Sets
Sufficient capture antibody, detection antibody, and streptavidin-horseradish peroxidase for 10 x 96 wells
1795.00€ - 4250.00€
Especificaciones
Incluye | Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP- estreptavidina sin marcar, 10 placas ELISPOT |
---|---|
Cantidad | 10 x 96 pruebas |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis |
Código de producto | Marca | Antígeno | reactividad cruzada | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Antígeno | reactividad cruzada | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15866708
|
BD
551849 |
IFN-gamma | Humano | Kit de ELISPOT IFN-gamma humana |
2220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15856508
|
BD
551075 |
IL-5 | Ratón | Conjunto de ELISPOT para IL-5 de ratón |
1795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15846518
|
BD
551085 |
IL-5 | Humano | Conjunto de ELISPOT para IL-5 humana |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15876668
|
BD
551491 |
TNF | Ratón | Kit de ELISPOT TNF de ratón |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15836518
|
BD
551084 |
IL-4 | Humano | Conjunto de ELISPOT para IL-4 humana |
2175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15886828
|
BD
552572 |
Granzima B | Humano | Kit ELISPOT granzima B humana |
4250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15866508
|
BD
551076 |
IL-2 | Ratón | Conjunto de ELISPOT para IL-2 de ratón |
1795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15816658
|
BD
551446 |
TNF | Humano | Kit de ELISPOT TNF humano |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15836478
|
BD
551017 |
IL-4 | Ratón | Conjunto de ELISPOT para IL-4 de ratón |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15846478
|
BD
551018 |
IL-10 | Humano | Conjunto de ELISPOT para IL-10 humana |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15826598
|
BD
551282 |
IL-2 | Humano | Conjunto de ELISPOT para IL-2 humana |
2175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15826518
|
BD
551083 |
IFN-gamma | Ratón | Kit ELISPOT IFN-gamma de ratón |
2500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15866828
|
BD
552567 |
IL-6 | Ratón | Conjunto de ELISPOT para IL-6 de ratón |
1840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- High sensitivity
- High throughput, high content analysis
- Minimal volume of biological material required
- Suitable for frozen/thawed biological samples
- Compatibility with other assays—cells analyzed by BD ELISPOT Sets can be used for cloning, proliferation assays, flow cytometry, or other methods of analysis
Especificaciones
Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP- estreptavidina sin marcar, 10 placas ELISPOT | |
10 x 96 pruebas | |
de 4 °C | |
Clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis |