Learn More
Elongin A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-87040-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18425101
  • 359.00€ / 25 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Elongin A Polyclonal antibody specifically detects Elongin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Elongin A Antibody, Novus Biologicals™ > 25 μL; Unconjugated