Learn More
EMC7 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18408JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
EMC7 Polyclonal antibody specifically detects EMC7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
EMC7 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
C11orf3, C15orf24, chromosome 15 hypothetical ATG/GTP binding protein, chromosome 15 open reading frame 24, ER membrane protein complex subunit 7, HT022, ORF1-FL1 | |
Recognizes region between residues Between Between 1 and 50.. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
56851 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
EMC7 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido