Learn More
Merck 0.10μm MF-Millipore™ de Membranas de ésteres de celulosa mixta con tamaño de poro
Se utiliza en la investigación analítica
Marca: Merck VCWP02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
No estéril | |
105 µm | |
Hidrófilo | |
25 mm |
Blanca | |
0,1 μm | |
1,5 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- MCE 0.1UM WH PL 25MM 100/PK
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: octylphenol polyethoxyethanol