Learn More
Merck 0.10μm MF-Millipore™ de Membranas de ésteres de celulosa mixta con tamaño de poro
Se utiliza en la investigación analítica
309.00€ - 510.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) |
Tamaño de poro | 0,1 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10024450
|
Merck
VCWP04700 |
47 mm |
510.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10625581
|
Merck
VCWP01300 |
105 mm |
309.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10228240
|
Merck
VCWP02500 |
25 mm |
420.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10450971
|
Merck
VCWP09025 |
90 mm |
379.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Membrana biológicamente inerte
- Éster de celulosa mixta
- Contaminante: Amianto
- Tamaño de poro: 0,01μm
- Porosidad: 74 %
- Unión de proteínas: 150μg/ cm2
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
No estéril | |
105 µm | |
Hidrófilo |
Blanca | |
0,1 μm | |
1,5 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |