Learn More
Merck Unidades de filtros para centrifugado Centricon™ Plus-70
Compatible con rotor basculante (250 ml) con rotación máxima de 3500 x G
Marca:  Merck UFC710008
Detalles adicionales : Peso : 0.61380kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10654923
  • 388.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El filtro centrífugo Centricon™ Plus-70 es un dispositivo desechable de un solo uso diseñado para el procesamiento rápido de soluciones biológicas acuosas en volúmenes de 15 a 70 ml. Solo es compatible con centrífugas basculantes. El dispositivo Centricon Plus-70 puede concentrar la mayoría de las soluciones de 70 ml hasta 350 μl en solo 25 minutos (algunas soluciones pueden tardar un poco más).•90 % de recuperación normal •Concentración de 50X a 200X •Volumen de retención bajo •La carcasa de polipropileno minimiza la unión •El punto muerto evita que gire hasta secarse •Listo para su uso. Sin montaje Aplicaciones:•Concentración y desalado de eluidos de columna de cromatografía •Concentración de anticuerpos monoclonales •Concentración de proteínas o virus de sobrenadantes de cultivo •Clarificación de homogeneizados de tejidos y lisados •Intercambio de tampones o diafiltración
desechables, de un solo uso, acuosos, soluciones, volúmenes, rango
Especificaciones
Especificaciones
100.000 días
Concentración y desalado de eluidos de columna de cromatografía; concentración de anticuerpos monoclonales; concentración de proteínas o virus de sobrenadantes de cultivo; clarificación de homogeneizados de tejidos y lisados; intercambio de tampones o diafiltración
Vaso de recogida de filtración de polipropileno; vaso de filtro de muestra; vaso de concentrado/retención y tapón
De 15 a 70 ml
Ultracel-PL
No estéril
Celulosa regenerada (RC)
Filtros para centrífuga