Learn More
Merck Unidades de filtros para centrifugado Centricon™ Plus-70
Compatible con rotor basculante (250 ml) con rotación máxima de 3500 x G
388.00€ - 403.00€
Specifications
Desechables | Sí |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
Tipo | Filtros para centrífuga |
Product Code | Brand | MWCO | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | MWCO | Price | Quantity & Availability | |||||
10296062
|
Merck
UFC701008 |
10.000 días |
388.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10654923
|
Merck
UFC710008 |
100.000 días |
388.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042002
|
Merck
UFC703008 |
30.000 días |
388.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12971721
|
Merck
UFC700308 |
3 kDa |
403.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
El dispositivo consta de un vaso de recogida de filtración de polipropileno, vaso de filtro de muestra, vaso de concentrado/retención y tapón.
- Bajo volumen de retención
- > 90 % de concentración de 50X a 200X de recuperación normal. La carcasa de polipropileno minimiza la unión. El punto muerto evita que gire hasta secarse. Listo para su uso; no hay elementos que montar
- Concentración y desalado de eluidos de columna de cromatografía
- Concentración de anticuerpos monoclonales
- Concentración de proteínas o virus de sobrenadantes de cultivo
- Aclarado de homogeneizados de tejidos y lisados
- Intercambio de tampones o diafiltración
desechables, de un solo uso, acuosos, soluciones, volúmenes, rango
Specifications
Sí | |
No estéril | |
Celulosa regenerada (RC) | |
Filtros para centrífuga |