Learn More
Merck Bomba de presión y vacío para productos químicos
Reduzca los tiempos de filtración de los procesos. La bomba de vacío/presión para productos químicos EMD Millipore admite caudales altos para un bombeo más rápido. Regulador, carcasa y cabeza de bomba de aluminio fundido, con componentes internos opcionales resistentes a productos químicos. Ligera y portátil para que se pueda compartir entre estaciones de trabajo.
Marca:  Merck WP6122050
1576.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10052433
  • 1830.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
El voltaje del modelo de 220 V no es estándar. Asegúrese de que pide el producto correcto.
Includes: Tubos de 70 cm y 25 pulgadas de diámetro; filtro Millex™ FA50 para protección contra la humedad en línea.
Descripción
Descripción
Reduzca los tiempos de filtración de los procesos.La bomba de presión y vacío para productos químicos admite caudales altos para un bombeo más rápido.Regulador, carcasa y cabeza de bomba de aluminio fundido, con componentes internos opcionales resistentes a productos químicos.Ligera y portátil para que se pueda compartir entre estaciones de trabajo.
  • Las bombas de alta capacidad tienen un diseño de accionamiento por pistón para una mayor potencia y caudales altos con el objeto de disminuir el tiempo de filtración del proceso
  • Con diafragma y cabezal resistente a productos químicos opcionales para su uso con productos químicos corrosivos, disolventes y vapores
  • Su diseño portátil permite compartirla fácilmente entre estaciones de trabajo
  • Incluye un filtro Millex™ FA50 para la protección contra la humedad en línea
  • Lista UL y marcado CE
Certifications
Lista UL y marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
813 mbar (24 en Hg)
4,1 kg
220 V/50 Hz
9 lb
37 l/min
7 pulg
8 pulg
Bomba de presión
220 V
9 lb
Tubos de 70 cm de 0,25 pulgadas de diámetro y filtro Millex™ FA50
Aluminio
4,1 kg
50 Hz
17,8 cm
20,3 cm
2,45 bar