Learn More
Merck Anillos de cámara de difusión
Anillos de Plexiglas de 14 mm de diámetro para uso con cámara de difusión
Marca: Merck PR0001401
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Disponibles con o sin orificio
Especificaciones
Kit de cámara de difusión | |
Agujero de 0,59 mm | |
0,55 in |
Plexiglas™ | |
Anillos de Plexiglas™ | |
14 mm |