Learn More
Merck Anillos de cámara de difusión
Anillos de Plexiglas de 14 mm de diámetro para uso con cámara de difusión
436.00€ - 515.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Kit de cámara de difusión |
---|---|
Material | Plexiglas™ |
Tipo | Anillos de Plexiglas™ |
Diámetro (imperial) | 0,55 in |
Diámetro (métrico) | 14 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10035291
|
Merck
PR0001400 |
Sin agujero |
436.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10629131
|
Merck
PR0001401 |
Agujero de 0,59 mm |
515.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles con o sin orificio
Especificaciones
Kit de cámara de difusión | |
Anillos de Plexiglas™ | |
14 mm |
Plexiglas™ | |
0,55 in |