Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,22 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Marca: Merck GVWP10050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
2 l/min/cm2 | |
≥3,45 bares, aire con agua | |
100 mm (Diám.) | |
PVDF | |
No estéril | |
>1 ml/min x cm2 | |
2 l/min x cm2 | |
Plano | |
70% | |
Plano | |
125 µm | |
Hidrófilo | |
100 mm |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Filtro de pantalla | |
0,22 μm | |
GVWP | |
Proporcionan altos caudales y rendimiento, bajos niveles de extracción y amplia compatibilidad química, y unen mucha menos proteína que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE | |
GVWP | |
50Pack | |
Paquete de 50 | |
de 85 °C | |
Membranas de filtración | |
100 mm |