Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,22 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
165.00€ - 1045.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Material | PVDF |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Punto de burbuja | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Punto de burbuja | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10752901
|
Merck
GVWP04700 |
47 mm | 50 psi | Filtro de pantalla |
366.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10742901
|
Merck
GVWP02500 |
25 mm | 50 psi | Filtro de pantalla |
226.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10074500
|
Merck
GVWP01300 |
13 mm | 50 psi | Filtro de pantalla |
165.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10732731
|
Merck
GVWP14250 |
142 mm | 50 psi | Filtro de pantalla |
697.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10146710
|
Merck
GVWP09050 |
90 mm | 50 psi | Filtro de pantalla |
377.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10656741
|
Merck
GVHP04700 |
47 mm | ≥ 1,24 bares, aire con metanol | Filtro de pantalla |
398.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10646741
|
Merck
GVHP02500 |
25 mm | ≥ 1,24 bares, aire con metanol | Filtro de pantalla |
281.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10646551
|
Merck
GVHP01300 |
13 mm | ≥ 1,24 bares, aire con metanol | Filtro de pantalla |
226.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10696161
|
Merck
GVHP09050 |
90 mm | ≥ 1,24 bares, aire con metanol | Filtro de pantalla |
530.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10742151
|
Merck
GVHP14250 |
142 mm | ≥ 1,24 bares, aire con metanol | Filtro de pantalla |
825.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10479830
|
Merck
GVWP10050 |
100 mm | ≥3,45 bares, aire con agua | Filtro de pantalla |
515.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15858077
|
Merck
GVWP07625 |
76 mm | ≥50 psi, aire con agua | Filtro de pantalla |
168.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10606171
|
Merck
GVWP00010 |
304 mm | ≥3,45 bares, aire con agua | Filtro de pantalla, 1 rollo x 3 m (10 pies) |
1045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10194073
|
Merck
GVHP00010 |
304 mm | ≥ 1,24 bares, aire con metanol | Filtro de pantalla, 1 rollo x 3 m (10 pies) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química.La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
PVDF | |
No estéril |
Blanco | |
0,22 μm | |
Membranas de filtración |