Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,22 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Marca:  Merck GVWP00010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606171
  • 1045.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    2 l/min/cm2
    ≥3,45 bares, aire con agua
    1 rollo x 3 m (10 pies)
    PVDF
    No estéril
    >1 ml/min x cm2
    2 l/min/cm2
    1 rollo
    4 μg/cm2
    Plano
    125 µm
    Hidrófilo
    304 mm
    No esterilizable en autoclave
    Blanco
    Filtro de pantalla, 1 rollo x 3 m (10 pies)
    0,22 μm
    GVWP
    Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas
    GVWP
    75%
    1Pack.
    de 85 °C
    Membranas de filtración
    304mm x 3,04m