Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: 0.45μ Tamaño de poro
Recomendadas en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial. Las membranas de PVDF EMD Millipore Durapore™: 0.45μ de tamaño de poro ofrecen alto caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión a proteínas. Disponibles en diámetros de 13 mm a 142 mm.
188.00€ - 635.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 22 psi |
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | PVDF |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10287800
|
Merck
HVLP01300 |
13 mm | Membranas de filtración |
219.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10527862
|
Merck
HVLP04700 |
47 mm | Membranas de filtración |
361.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10166040
|
Merck
HVLP14250 |
142 mm | Membranas de filtración |
635.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10277850
|
Merck
HVLP09050 |
90 mm | Membranas de filtración |
407.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10699113
|
Merck
HVWG04700 |
47 mm | Membranas de filtración |
278.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10657111
|
Merck
HVLP02500 |
25 mm | Membranas de filtración |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,45 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
- Compuestos de fluoruro de polivinilideno (PVDF) que une mucha menos proteína que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE
- Las membranas blancas son esterilizables en autoclave
- Las membranas hidrófilas son de 125 μm de espesor con poros de 0.45 μm
- Índice de refracción típico: 1.42
- Filtros de superficie plana disponibles en 13, 25, 47, 90 y 142 mm, además de una superficie cuadriculada opcional de 47 mm
- Depuración de aire y otros gases
- Filtración esterilizante para soluciones de proteínas, medios de cultivo de tejidos, aditivos, antibióticos y alcoholes
- Ensayos biológicos y eliminación de partículas (estudios de unión de receptores, precipitados TCA)
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
PVDF | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Membranas de filtración |
22 psi | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
>2,6 ml/min x cm2 | |
125 µm | |
Hidrófilo |