Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,45 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca:  Merck HVHP04700
361.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14580kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10094600
  • 417.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    Filtro de pantalla
    PVDF
    No estéril
    hidrófobos
    100/paq.
    hidrófobos
    47 mm
    Blanca
    PVDF
    0,45 μm
    >2,6 ml/min x cm2
    100Pack
    Membranas de filtración
    47 mm
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates
    Special Offers
    Special Offers