Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,45 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
168.00€ - 1045.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10702161
|
Merck
HVHP01300 |
239.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10248060
|
Merck
HVHP09050 |
535.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10094600
|
Merck
HVHP04700 |
417.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10176150
|
Merck
HVHP14250 |
835.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10238060
|
Merck
HVHP02500 |
281.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15868077
|
Merck
HVLP07625 |
168.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10194313
|
Merck
HVLP00010 |
Tamaño de poro de 0,45 μm; rollo de 3 m (10 pies) |
1045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química.La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
Membranas de filtración |
Blanco | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |
No estéril |