Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,45 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck HVHP09050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
>2,6 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
Membranas de filtración | |
90 mm |
Blanca | |
PVDF | |
No estéril | |
hidrófobos | |
50/paq. | |
hidrófobos | |
90 mm |