Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio sin aglutinante
Elija entre seis tipos de filtros. Los filtros de fibra de vidrio EMD Millipore sin aglutinantes están fabricados con microfibra de vidrio borosilicatado. Disponibles en varios tamaños de poro y caudales para una gran variedad de aplicaciones de filtración y análisis con filtros de profundidad. Esterilizable en autoclave.
Marca:  Merck AP4004705
281.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004570
  • 381.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFF
•Se utiliza para filtrar precipitados extremadamente finos como proteínas, ácidos nucleicos o precipitados de suero
•Recomendado para el método USEPA 1311 para el análisis de TCLP
Tipo AP40
•Recomendado para métodos normalizados 2540D para la determinación de sólidos totales en suspensión
•Recomendado para el método USEPA 1311 para el análisis de TCLP
• Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se enciende a 550 °C (1022 °F) después de la filtración de muestras
•Recomendado para determinar materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales
Especificaciones
Especificaciones
44,5 l/min/cm2
Esterilizable en autoclave
Filtro de profundidad
0,7 µm
Estéril
Determinar materia suspendida volátil en aguas residuales y efluentes industriales
Hidrófilo
1022 °F
0,018 in
Membranas de filtración
1,8 in
4,7 cm
50 mm de H2O
Blanca
Vidrio borosilicatado de microfibra
0,7 μm
6 ml/min/cm2
AP40
Plano
550 °C
475 µm
Hidrófilo
4,7 cm