Learn More
Merck Sándwiches para inmunotransferencia Immobilon™-P
Opción práctica y que ahorra tiempo para preparar varias transferencias
Marca:  Merck IPSN08132
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10176172
  • 670.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sándwiches de inmunotransferencia:
  • Cuando necesita procesar varias transferencias, los sándwiches de inmunotransferencia son una opción cómoda y que ahorra tiempo. Nuestros sándwiches incluyen hojas de membrana Immobilon-P intercaladas con hojas precortadas de papel de filtro de transferencia de grado cromatográfico y son compatibles con cualquier dispositivo de transferencia húmeda estándar.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    8,5 cm
    13,5 cm
    PVDF
    0,45 μm