Learn More
Merck Sándwiches para inmunotransferencia Immobilon™-P
Opción práctica y que ahorra tiempo para preparar varias transferencias
345.00€ - 670.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10749883
|
Merck
IPSN07852 |
7 cm | 8,4 cm |
345.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10176172
|
Merck
IPSN08132 |
8,5 cm | 13,5 cm |
670.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Constan de láminas de membrana de Immobilon-P entrelazada con láminas precortadas de papel de transferencia de grado de cromatografía
Especificaciones
PVDF | |
0,45 μm |