Learn More
Merck Millipore Dispositivo de filtración Microfil™ V
Más rápido y fácil que los portafiltros convencionales que se utilizan para los análisis de agua potable
Marca:  Merck Millipore MVGSWG124
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10571078
Includes: Dispositivo de filtración; embudo de polipropileno de 100 ml; membrana MCE de 47 mm estéril, blanca y con rejilla, con tamaño de poro de 0,22 o 0,45μ m.
Descripción
Descripción
La recuperación uniforme de microorganismos se promueve mediante un exclusivo “sellado” de encaje a presión; la superficie lisa e hidrófoba del embudo reduce que los residuos acuosos de la muestra se adhieran a las paredes del embudo; y la forma'convexa del soporte elimina la distorsión de la membrana, manteniendo así un contacto uniforme entre la membrana y la superficie del medio
  • No es necesario montar portafiltros, limpiar embudos ni esterilizar el soporte del filtro después de cada filtración
  • El dispositivo de filtración Microfil V se separa del maletín de transporte y se conecta a un tapón estándar núm. 8 o una jeringa de vacío con conexión Luer
  • Los embudos se acoplan con “sello” de encaje a presión para evitar la derivación de muestras sin pinzas o juntas tóricas
  • El soporte del filtro tiene un borde curvado para extraer fácilmente la membrana después de la filtración mientras se sigue aplicando vacío
Información de órdenes
Se venden en tres bandejas de ocho unidades
Certifications
La membrana cuenta con certificación para los métodos estándar para el análisis de coliformes.
Compliance
Conforme con los estándares internacionales para análisis de agua potable, métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales y las directrices sobre calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).