Learn More
Merck Millipore Dispositivo de filtración Microfil™ V
Más rápido y fácil que los portafiltros convencionales que se utilizan para los análisis de agua potable
Marca: Merck Millipore MVHAWG124
Includes: Dispositivo de filtración; embudo de polipropileno de 100 ml; membrana MCE de 47 mm estéril, blanca y con rejilla, con tamaño de poro de 0,22 o 0,45μ m.
Descripción
Aplicaciones principales:- Cerveza
- Bottled Water (Cuadernos de aplicaciones de bebidas: agua embotellada)
- Sidra
- Laboratorio clínico
- Cosmética
- Análisis medioambiental
- Bebidas y Alimentos
- CC Industrial
- Refrescos
- Bebidas deportivas
- Vino
Información de órdenes
Se venden en tres bandejas de ocho unidades
Certifications
La membrana cuenta con certificación para los métodos estándar para el análisis de coliformes.
Compliance
Conforme con los estándares internacionales para análisis de agua potable, métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales y las directrices sobre calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).