Learn More
Merck Unidad de filtro estéril Millex™-GP50
Filtración rápida con baja unión a proteínas
Marca: Merck SLGPB5010
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Filtración rápida con baja unión de proteínas
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones: Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Express PLUS™ | |
PES | |
Estéril | |
Bajo nivel de unión de proteínas; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas | |
Eastar PLUS™ | |
10/pack | |
3,5 bares (50 psi) | |
45 °C | |
4 L | |
9,6 cm | |
5 cm |
Transparente | |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
0,22 μm | |
19,6 cm² | |
<1 ml | |
Conexión con borde dentado e interior Luer Slip hembra | |
Campana de llenado | |
113 °F | |
Unidad de filtro Millex-GP50 | |
3,77 in | |
5 cm |