Learn More
Merck Unidad de filtro estéril Millex™-GP50
Filtración rápida con baja unión a proteínas
212.00€ - 404.54€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Código de color | Transparente |
Desechables | Sí |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10686531
|
Merck
SLGPB5010 |
5 cm | Campana de llenado |
233.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10064490
|
Merck
SLGP05010 |
5 cm | Manguera dentada escalonada con interior con deslizamiento Luer hembra |
212.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10558832
|
Merck
SLMP025SS |
2,5 cm | Luer Slip macho |
387.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10074590
|
Merck
SLMPL25SS |
2,5 cm | Luer-Lock™ macho |
404.54€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtración rápida con baja unión de proteínas
Filtre hasta 4 l (1.05 gal) de medios y aditivos de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas.
- Tamaño de poro: 0.22μm Área eficaz de filtración de 19.6 cm2 Volumen de retención después de purga de aire ≤ 1000 μl
- El límite de presión es de 3.5 bar (50 psi) y el límite de temperatura es de 45 °C (113 °F)
- Pirogenicidad ≤ 0.5 EU/ml
- La membrana Millipore Express™ PLUS PES (polietersulfona de superficie modificada) filtra de forma rápida y fiable con baja unión de proteínas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Estéril | |
45 °C |
Transparente | |
0,22 μm | |
Bajo nivel de unión de proteínas; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas |